Merck
COM514239098
Combi-Blocks, Inc.
2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Synonim(y):
2,5-difluoro-3-nitrobenzaldehyde
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H3O3N1F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H3F2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(9)6(2-5)10(12)13/h1-3H
Inchi Key
WGHZJFNNDXXIGU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-3-nitrobenzaldehyde
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)