Pozwól nam pomócInchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-9-5-3-8(4-6-9)11-10(12(15)16)2-1-7-14-11/h1-7H,(H,15,16)
Inchi Key
ACGWDCZWNMSHNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Fluorophenyl)nicotinic acid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?