Merck
COM448658353
Combi-Blocks, Inc.
5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
Synonim(y):
5-bromo-2-(chloromethyl)-1-benzofuran
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H6BrClO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4H,5H2
Inchi Key
IGVKTJSZEQNSNH-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-4967
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)