Merck
COM448622207
Combi-Blocks, Inc.
6,7-Difluoro-1-methyl-1,3-benzimidazole
Synonim(y):
6,7-difluoro-1-methyl-1H-benzimidazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6N2F2
Masa cząsteczkowa:
168.15
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H6F2N2/c1-12-4-11-6-3-2-5(9)7(10)8(6)12/h2-4H,1H3
Inchi Key
PFYZSWKRVVPXTN-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)