Przejdź do zawartości
COM448611782
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-4-thiocyanatoaniline
Synonim(y):
4-amino-2-bromophenyl thiocyanate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5N2Br1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.1
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-6-3-5(10)1-2-7(6)11-4-9/h1-3H,10H2
Inchi Key
WPPDBNWAJPCNEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-4-thiocyanatoaniline
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)