Przejdź do
V-029
Valproic Acid-D6 solution
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Valproic Acid-D6 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10D6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(C(CCC([2H])([2H])[2H])CCC([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/i1D3,2D3
InChI key
NIJJYAXOARWZEE-WFGJKAKNSA-N
General description
An internal standard and Certified Spiking Solution® suitable for quantitation of valproic acid levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, medication monitoring, urine drug testing, or therapeutic drug monitoring. Valproic acid, sold under trade names such as Depakote®, Valparin, or Stavzor®, is an antiepileptic drug and mood stabilizer. The drug is prescribed for treatment of epilepsy, bipolar disorder, migraine headaches, and depression.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Depakote is a registered trademark of Sanofi S.A.
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stavzor is a registered trademark of Noven Therapeutics, LLC
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)