Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
This Cerilliant product is part of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Opioid CRM Kit including more than 40 CRMs to be used as part of CDC′s laboratory response to the opioid epidemic. The kits are provided free of charge to drug testing laboratories located in the United States. A requesting lab must have current DEA registration and must comply with all respective state and local regulations. Visit www.cerilliant.com for instructions on requesting a free Opioid CRM Kit. Please note, CDC will review and approve all order requests prior to shipment.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?