Merck
T-158
(-)-11-nor-9-Carboxy-Delta8-THC-D3 solution
100 μg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-Tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-3-(pentyl-5,5,5-d3)-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-carboxylic acid (ACI)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25D3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
347.46
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (Degassed Methanol)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
This internal standard is applicable for numerous applications in GC/MS or LC/MS testing from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug testing and isotope dilution methods. 11-nor-9-Carboxy-Delta8-THC, is the major metabolite of Delta8-THC found in urine or blood of cannabis users.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)