Przejdź do
T-148
(-)-11-Nor-delta9-THC- 9-carboxylic acid glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.57
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)OC(=O)C2=C[C@@H]3[C@H](C(Oc4c3c(cc(c4)CCCCC)O)(C)C)CC2
InChI
1S/C27H36O10/c1-4-5-6-7-13-10-17(28)19-15-12-14(8-9-16(15)27(2,3)37-18(19)11-13)25(34)36-26-22(31)20(29)21(30)23(35-26)24(32)33/h10-12,15-16,20-23,26,28-31H,4-9H2,1-3H3,(H,32,33)/t15-,16-,20+,21+,22-,23+,26+/m1/s1
InChI key
UWXZAZRSQQLWKH-XUEDFLTMSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T-170T-007T-008
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)