Przejdź do
T-118
Trifluoperazine N-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H32F3N3O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
583.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
InChI
1S/C27H32F3N3O6S/c1-33(25-23(36)21(34)22(35)24(39-25)26(37)38)13-11-31(12-14-33)9-4-10-32-17-5-2-3-6-19(17)40-20-8-7-16(15-18(20)32)27(28,29)30/h2-3,5-8,15,21-25,34-36H,4,9-14H2,1H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
InChI key
AFYPHWNGUDUHIW-ARXROMJUSA-N
General description
Trifluoperazine N-β-D-glucuronide is a urinary and blood metabolite of trifluoperazine, a typical antipsychotic used for treating schizophrenia. Trifluoperazine is also indicated for use in patients with agitation, severe anxiety, or behavioral problems. This Snap-N-Spike®; reference material is suitable for use as a hydrolysis control in mass spectrometry-based testing applications of trifluoperazine in clinical toxicology, forensic analysis, therapeutic drug monitoring, and urine drug testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)