Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16D4N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.36
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL (ACN:H2O (50:50)(v/v))
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
48.2 °F
flash_point_c
9 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?