Przejdź do
S-056
JWH-122 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20D5NO2
Masa cząsteczkowa:
376.50
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
947,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material
form
liquid
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C([2H])N(CCCC(C)O)C2=C1C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H])C3=CC=C(C)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C25H25NO2/c1-17-13-14-22(20-10-4-3-9-19(17)20)25(28)23-16-26(15-7-8-18(2)27)24-12-6-5-11-21(23)24/h3-6,9-14,16,18,27H,7-8,15H2,1-2H3/i5D,6D,11D,12D,16D
InChI key
CLPJTHSXFZPIBP-DHJLQICESA-N
General description
An internal standard suitable for quantitation of JWH-122 4-Hydroxypentyl metabolite in biological matrices such as urine for LC/MS or GC/MS testing applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. This monohydroxy analog is a primary urinary metabolite of JWH-122, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice. The biomarker is also referred to as the omega-1 hydroxy metabolite of JWH-122.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)