Przejdź do
S-052
JWH-210 4-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H27NO2
Masa cząsteczkowa:
385.50
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
1320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CN(CCCC(C)O)C2=C1C=CC=C2)C3=CC=C(CC)C4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C26H27NO2/c1-3-19-14-15-23(21-11-5-4-10-20(19)21)26(29)24-17-27(16-8-9-18(2)28)25-13-7-6-12-22(24)25/h4-7,10-15,17-18,28H,3,8-9,16H2,1-2H3
InChI key
QRNSSTWZDKYLOO-UHFFFAOYSA-N
General description
A monohydroxy analog of JWH-210, a synthetic cannabinoid found in blends of the herbal mixture Spice or K2. A major urinary metabolite of JWH-210, this biomarker is also referred to as the omega-1 hydroxy metabolite of JWH-210. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as calibrators and controls for GC/MS or LC/MS testing applications in clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis.
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)