Przejdź do
S-050
JWH-122 5-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25NO2
Masa cząsteczkowa:
371.47
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=C2C=CC=C1)=CC=C2C(C3=CN(CCCCCO)C4=C3C=CC=C4)=O
InChI
1S/C25H25NO2/c1-18-13-14-22(20-10-4-3-9-19(18)20)25(28)23-17-26(15-7-2-8-16-27)24-12-6-5-11-21(23)24/h3-6,9-14,17,27H,2,7-8,15-16H2,1H3
InChI key
JRALTDRFXRCGRH-UHFFFAOYSA-N
General description
A certified solution standard suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS synthetic cannabinoid testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. This monohydroxy analog is a primary urinary metabolite of JWH-122, a synthetic cannabinoid found in blends of the herbal mixture K2 or Spice. This biomarker is also referred to as the terminal omega hydroxy metabolite of JWH-122.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)