Przejdź do
S-049
JWH-122 4-Hydroxypentyl metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25NO2
Masa cząsteczkowa:
371.47
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=C2C=CC=C1)=CC=C2C(C3=CN(CCCC(O)C)C4=C3C=CC=C4)=O
InChI
1S/C25H25NO2/c1-17-13-14-22(20-10-4-3-9-19(17)20)25(28)23-16-26(15-7-8-18(2)27)24-12-6-5-11-21(23)24/h3-6,9-14,16,18,27H,7-8,15H2,1-2H3
InChI key
CLPJTHSXFZPIBP-UHFFFAOYSA-N
General description
A Certified Spiking Solution® of the primary urinary metabolite of JWH-122, a synthetic cannabinoid found in several blends of the herbal mixture Spice or K2. This biomarker is also referred to as the omega-1 hydroxy metabolite of JWH-122.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)