Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
475,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
InChI key
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356), HTR2C(3358)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant® | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| format single component solution | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?