Przejdź do
P-143
Papaverine hydrochloride solution
1 mg/mL (Methanol:Water (90:10) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.85
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (Methanol:Water (90:10) (v/v), (as free base))
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[n+H]1c(c3c(cc1)cc(c(c3)OC)OC)Cc2cc(c(cc2)OC)OC
InChI
1S/C20H21NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-8,10-12H,9H2,1-4H3;1H
InChI key
UOTMYNBWXDUBNX-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1496008BP277PHL82620
description
1 mg/mL (Methanol:Water (90:10) (v/v), (as free base)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
1 mg/mL (Methanol:Water (90:10) (v/v), (as free base))
concentration
-
concentration
-
concentration
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
PhytoLab
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
44.6 °F
flash_point_c
7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)