Przejdź do
P-089
Pentedrone Norephedrine Metabolite hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.72
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(C(O)C1=CC=CC=C1)CCC.Cl
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-2-6-10(12)11(13)9-7-4-3-5-8-9;/h3-5,7-8,10-11,13H,2,6,12H2,1H3;1H
InChI key
IIOOMPVSYKQIRA-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified solution standard is suitable for use in synthetic cathinone testing methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. This synthetic cathinone biomarker is a primary urinary metabolite of Pentedrone. Pentedrone is a synthetic cathinone and stimulant widely found in numerous bath salt blends and party pills.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)