Przejdź do
O-023
Oxazepam glucuronide solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19ClN2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.84
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
MDL number:
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2N=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4NC2=O)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C21H19ClN2O8/c22-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)24-19(18(28)23-12)32-21-16(27)14(25)15(26)17(31-21)20(29)30/h1-8,14-17,19,21,25-27H,(H,23,28)(H,29,30)/t14-,15-,16+,17-,19?,21-/m0/s1
InChI key
FIKQKGFUBZQEBL-IFBJMGMISA-N
General description
Oxazepam glucuronide is a major urinary metabolite of the benzodiazepine drug, oxazepam. Oxazepam, marketed as Alepam, Medopam, or Murelax®, has been used extensively since the 1960s for treatment of anxiety and insomnia and in the control of symptoms of alcohol withdrawal. This certified reference solution is suitable for GC/MS or LC/MS applications with oxazepam or oxazepam glucuronide such as urine drug testing, pain prescription monitoring, toxicology analysis, or forensic testing.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Murelax is a registered trademark of Aspen Pharma Pty Ltd
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)