Merck
N-902
Nortriptyline-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D3H18N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.86
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NCCC=C1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3.[H]Cl
InChI
1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H/i1D3;
InChI key
SHAYBENGXDALFF-NIIDSAIPSA-N
General description
Nortriptyline is a second generation tricyclic antidepressant (TCA) marketed under trade names such as Sensoval, Aventyl®, and Pamelor® for treatment of major depression. Nortriptyline is also an active metabolite of the TCA amitriptyline. This certified Snap-N-Spike® Solution is suitable as an internal standard for quantitation of nortriptyline levels by LC/MS or GC/MS in clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing, isotope dilution methods, or medication monitoring applications.
Legal Information
Aventyl is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pamelor is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)