Merck
N-085
Naphyrone-D5 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Naphyrone-D₅ Salt Solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18D5NO · HCl
Masa cząsteczkowa:
322.88
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])N1CCCC1)C2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C19H23NO.ClH/c1-2-7-18(20-12-5-6-13-20)19(21)17-11-10-15-8-3-4-9-16(15)14-17;/h3-4,8-11,14,18H,2,5-7,12-13H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
InChI key
SIOVYKZRZLWQSY-LUIAAVAXSA-N
General description
Naphyrone is a synthetic cathinone found in numerous bath salt blends under street names such as NRG-1 and Energy-1. The designer drug emerged in late 2010 as a new legal high in the UK after the banning of mephedrone. This Certified Spiking Solution® is suitable for use as an internal standard in naphyrone testing methods for clinical toxicology, forensic analysis, and urine drug testing applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)