Przejdź do
M-198
Meclonazepam-D3 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H9D3ClN3O3
Masa cząsteczkowa:
332.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(N=C(C2=CC=CC=C2Cl)C3=C(C=CC([N+]([O-])=O)=C3)N1)C([2H])([2H])[2H]
General description
An internal standard suitable for use in LC/MS or GC/MS testing methods of meclonazepam for clinical toxicology, forensic analysis, urine drug testing or isotope dilution methods. Meclonazepam is a benzodiazepine derivative similar in structure to clonazepam, but was never used as medicine and instead appeared on the illicit drug market as a designer drug.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)