Przejdź do
M-197
Meclonazepam solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.74
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)C2=N[C@H](C(=O)Nc3c2cc(cc3)[N+](=O)[O-])C
InChI
1S/C16H12ClN3O3/c1-9-16(21)19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)15(18-9)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-9H,1H3,(H,19,21)/t9-/m0/s1
InChI key
LMUVYJCAFWGNSY-VIFPVBQESA-N
General description
Meclonazepam is a benzodiazepine derivative similar in structure to clonazepam, but was never used as medicine and instead appeared on the illicit drug market as a designer drug. A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use as starting material in calibrators and controls for meclonazepam LC/MS or GC/MS testing methods in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)