Przejdź do
M-090
(±)-Methamphetamine-D9 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D9H6N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
200-659-6
MDL number:
grade
certified reference material
form
liquid
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C(C([2H])(NC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,8D2,9D
InChI key
MYWUZJCMWCOHBA-KIROAFHOSA-N
General description
Methamphetamine is a psychostimulant drug of the phenethylamine and amphetamine classes known by the street names "meth," "ice," and "glass". This internal standard is suitable for quantitation of methamphetamine levels in urine, serum, or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology, sports testing, forensic analysis, or isotope dilution methods. The dextrorotatory isomer of methamphetamine is a pharmaceutical drug sold under the trade name Desoxyn® for treatment of ADHD and obesity.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Desoxyn is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Methamphetamine-D9 solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)