Przejdź do
I-028
Interference Mix 6
5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant®
Synonim(y):
Qualitative Interference Mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
form
liquid
composition
Amlodipine besylate, 5 μg/mL (as free base), Atorvastatin calcium salt, 100 μg/mL (as free base), Azithromycin dihydrate, 100 μg/mL (as free base), Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 100 μg/mL (as free base), Cetirizine dihydrochloride, 50 μg/mL (as free base), Dimenhydrinate, 100 μg/mL , Lisinopril dihydrate, 100 μg/mL (as free base), Loratadine, 100 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
5-100 μg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Wieloskładnikowy roztwór wzorcowy rutynowo monitorowanych leków dostępnych bez recepty (OTC) i na receptę: amlodypiny, atorwastatyny, cetyryzyny, azytromycyny, bupiwakainy, dimenhydrynatu, lizynoprylu i loratydyny. Norma ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku jakościowego w ocenie zakłóceń między składnikami mieszaniny a docelowymi analitami będącymi przedmiotem zainteresowania w metodach analitycznych laboratorium badawczego.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I-027I-029I-024
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
multi-component solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5-100 μg/mL each component in methanol
concentration
100 μg/mL in methanol (each analyte)
concentration
50-100 μg/mL in methanol (each analyte)
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)