Przejdź do zawartości
H-175
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
(±)-Vanilmandelic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylhydroxyacetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, Vanillinmandelic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-65 to -96°C
SMILES string
O(C)c1c(ccc(c1)C(O)C(=O)O)O
InChI key
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
General description
A Certified Reference Material suitable for monitoring Vanilmandelic acid levels in LC/MS applications such as endocrinology and clinical and diagnostic testing. Vanilmandelic acid, or VMA, is a urinary metabolite of the catecholamines epinephrine and norepinephrine.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)