Przejdź do zawartości
H-172
4-hydroksymidazolam
1 mg/mL (90:10 Acetonitrile:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
4-Hydroxymidazolam solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13ClFN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.77
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (90:10 Acetonitrile:DMSO)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)C2=NC(c3[n](c(nc3)C)c4c2cc(cc4)Cl)O
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c1-10-21-9-16-18(24)22-17(12-4-2-3-5-14(12)20)13-8-11(19)6-7-15(13)23(10)16/h2-9,18,24H,1H3
InChI key
ZYISITHKPKHPKG-UHFFFAOYSA-N
General description
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Ten certyfikowany roztwór wzbogacający® jest odpowiedni do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach lub kontrolach do różnych zastosowań LC/MS lub GC/MS, od analizy kryminalistycznej i toksykologii klinicznej po testy narkotykowe w moczu. 4-hydroksymidazolam jest mniejszym hydroksylowanym metabolitem midazolamu (MDZ). Produkt przyczynia się do farmakologicznego wpływu MDZ.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)