Przejdź do zawartości
H-169
Harmaline
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Harmaline, 1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydroharmine, 4,9-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido[3,4-b]indole, Dihydroharmine, Harmalol methyl ether, Harmidine, NSC 407285
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
207310
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentration
1 mg/mL in methanol
mp
232-234 °C (lit.)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
InChI key
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent do przygotowania:
  • Acylowane harmaliny w reakcji Friedla-Craftsa
  • Fenacylowe pochodne 1-metylo-7-metoksy-β-karboliny jako czynniki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy
  • Chlorokompleks DMSO harmaliny palladu jako środek przeciwnowotworowy
Rusztowanie produktu naturalnego w przygotowaniu:
  • Inhibitory reduktazy trypanotione†
Biochem/physiol Actions
Stymulant ośrodkowego układu nerwowego; może działać poprzez receptory NMDA
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)