This product is a deuterated form of 7-Hydroxymitragynine prepared in methanol. It is intended for use as an analytical standard and would not be suitable or approved for in vitro or in vivo use. A physiologic dosage would not be relevant or established for this type of product. For analytical purposes, the minimal sample volume for quantitative applications is 1 uL. For more information regarding this product please view the Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/cer/H-109_FN05252124.pdf.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1300,00 zł
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−70°C
SMILES string
O[C@@]12C3=C(OC([2H])([2H])[2H])C=CC=C3N=C1[C@@]4([H])N(C[C@@H](CC)[C@@H](/C(C(OC)=O)=C\OC)C4)CC2
General description
Legal Information
Disclaimer
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Guten Tag Wie ist denn die Dosierung von diesem Extrakt ? Hier steht leider nichts zur Anwendung Und auch so keine erfahrungs Berichte