Przejdź do
F-040
Fluvoxamine maleate
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
396,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.41
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
396,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChI key
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
General description
A Certified Spiking Solution® of fluvoxamine maleate suitable for use in HPLC/UV or mass spectrometry-based antidepressant testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring or pharmaceutical research applications. Fluvoxamine is a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI) used primarily for the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD) and major depressive disorder. Fluvoxamine is marketed under brand names such as
Faverin, Fevarin, Floxyfral, and Luvox.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1285909BP600PHR1793
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
format
single component solution
format
neat
format
neat
format
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
feature
-
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluvoxamine maleate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)