Przejdź do
F-029
Felbamate solution
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
2.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14N2O4/c12-10(14)16-6-9(7-17-11(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
InChI key
WKGXYQFOCVYPAC-UHFFFAOYSA-N
General description
Felbamate is an antiepileptic drug used for the treatment of epilepsy, partial seizures in adults, and partial and generalized seizures associated with Lennox-Gastautsyndrome in children. The drug has a narrow therapeutic range and carries an increased risk of fatal aplastic anemia and/or liver failure. This certified solution standard is suitable as starting material for calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as forensic analysis, clinical toxicology and therapeutic drug monitorin.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R-023L-031P-008
description
2.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1), certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
description
1 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
packaging
ampule of 1 mL
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
concentration
2.0 mg/mL in methanol
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1)
concentration
1.0 mg/mL in methanol
concentration
1 mg/mL in methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)