Przejdź do
ERE-042
Explosives Stock Standard
2000 μg/mL each component in ethyl acetate, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
feature
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composition
2-Amino-4,6-Dinitrotoluene , 4-Amino-2,6-Dinitrotoluene , 3,5-Dinitroaniline , 1,3-Dinitrobenzene , 2,4-Dinitrotoluene , 2,6-Dinitrotoluene , Nitrobenzene , 2-Nitrotoluene , 3-Nitrotoluene , 4-Nitrotoluene , RDX , Tetryl , 1,3,5-Trinitrobenzene , 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
packaging
ampule of 1.2 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
2000 μg/mL each component in ethyl acetate
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
  • 1,3,5-Trinitrobenzene
  • 1,3-Dinitrobenzene
  • 2,4-Dinitrotoluene
  • 2,6-Dinitrotoluene
  • 2-Amino-4,6-dinitrotoluene
  • 3,5-Dinitroaniline
  • 3-Nitrotoluene
  • 4-Amino-2,6-dinitrotoluene
  • 4-Nitrotoluene
  • Nitrobenzene
  • RDX
  • Tetryl
Zobacz wszystko (12)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-95-3 + 121-14-2
CAS No.
88-72-2 + 121-14-2
CAS No.
121-14-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)