Przejdź do zawartości
ERE-032S
Ethyl centralite solution
500 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.35
EC Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1.2 mL
concentration
500 μg/mL in acetonitrile
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Legal Information
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)