Przejdź do
ERD-051
Dibenzo[a,l]pyrene
vial of 25 mg, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.37
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-886-4
Beilstein/REAXYS Number:
2054068
MDL number:
grade
analytical standard
packaging
vial of 25 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
application(s)
environmental
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5c6ccccc6c2c3c45
InChI
1S/C24H14/c1-2-8-18-16(6-1)14-17-13-12-15-7-5-11-20-19-9-3-4-10-21(19)24(18)23(17)22(15)20/h1-14H
InChI key
JNTHRSHGARDABO-UHFFFAOYSA-N
General description
Dibenzo[a,l]pyrene is a polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) found in cigarette smoke condensate and coal combustion. It is an environmental pollutant and a potent carcinogen known to induce tumors in rat mammary gland, mouse skin, lungs and liver.
Application
Dibenzo[a,l]pyrene may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in crude extracts of environmental samples, water samples and Chinese coal fly ash CRM by chromatography and spectrometry techniques.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
191-30-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)