Przejdź do
E-064S
Sól sodowa siarczanu etylu
1 mg/mL in methanol (as ethyl sulfate), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonim(y):
Ethyl sulfate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
857,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5O4SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.11
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.24
857,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
second source lots, Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol (as ethyl sulfate)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
[Na+].CCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
RRLOOYQHUHGIRJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Certified Spiking Solution® nadaje się do stosowania w aplikacjach LC/MS lub GC/MS w toksykologii klinicznej, analizie kryminalistycznej lub testach na obecność alkoholu w moczu. Siarczan etylu jest głównym metabolitem spożywanego alkoholu w moczu i wskazuje na niedawne spożycie alkoholu.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)