Merck
D-113
N-Desmethylclomipramine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18D3ClN2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CC2=C(C=C1)CCC3=C(C=CC=C3)N2CCCNC([2H])([2H])[2H].[H]Cl
InChI
1S/C18H21ClN2.ClH/c1-20-11-4-12-21-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-9-10-16(19)13-18(15)21;/h2-3,5-6,9-10,13,20H,4,7-8,11-12H2,1H3;1H/i1D3;
InChI key
KMDDAZOLOSKTKZ-NIIDSAIPSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suited for quantification of N-desmethylclomipramine levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. N-Desmethylclomipramine is a primary plasma metabolite of the tricyclic antidepressant clomipramine. Clomipramine is a tricyclic antidepressant used to treat many conditions from major depression and panic disorder to narcolepsy and obsessive compulsion disorder (OCD). 
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)