Merck
C-129
Clobazam-8-chloro isomer-13C6 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C10H13ClN2O2
Masa cząsteczkowa:
306.70
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC(N([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]2)C3=CC=C(Cl)C=C3N1C)=O
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-18-14-9-11(17)7-8-13(14)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,12+1
InChI key
CFQSNGPGPDIAQQ-FLBQOMCMSA-N
General description
A stable-labeled internal standard suited for quantification of clobazam levels in urine or other matrices by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis applications. Marketed under the brand names Frisium, Urbanol, and Onfi®, clobazam is a benzodiazepine used as an anxiolytic and anticonvulsant.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Onfi is a registered trademark of Lundbeck LLC
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)