Przejdź do
A-162
Palmitoyl-L-Carnitine solution
5 mg/mL (90:10 Methanol:DMSO), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H45NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
5 mg/mL (90:10 Methanol:DMSO)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−70°C
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
InChI key
XOMRRQXKHMYMOC-OAQYLSRUSA-N
General description
A Certified Spiking Solution® of routinely tested Palmitoyl-L-Carnitine at a concentration of 5 mg/mL. Acylcarnitines are biomarker for many inborn errors of metabolism that cause several metabolic diseases and are routinely tested in newborn screening programs. This single-component solution certified reference material is suitable for critical quantitative applications in research and clinical environments including: for use in preparation of controls, calibrators, and linearity standards for LC-MS/MS assays; as system tuning/suitability standards; linearity verification; and internal proficiency testing. The stable, quantitative solution format provides significant benefits to the user such as convenience of use, material savings, and increased efficiency of labor. Certified concentration value provides increased efficiency from less time remaking pools due to dilution errors or rerunning samples.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)