Przejdź do
A-145
Acylcarnitines Mix 3 (C8:1,C10:1,C12:1,C14:1,C14:2,C16:1,C18:1,C18:2) solution
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
12 960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composition
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL , cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
format
multi-component solution
storage temp.
−70°C
Legal Information
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A-1444710847102
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
100-200 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
concentration
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
concentration
2 % (w/w) each component in octane
concentration
(varied conc.)
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
-
feature
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
composition
trans-2-decenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-hexadecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-octenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , cis,cis-5,8-tetradecandienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-dodecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , oleoyl-L-carnitine, 200 μg/mL , cis,cis-9,12-octadecadienoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , trans-2-tetradecenoyl-L-carnitine, 100 μg/mL
composition
Butyryl-L-carnitine, 100 μg/mL , Decanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Hexanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Isobutyryl-L-carnitine, 100 μg/mL , Isovaleryl-L-carnitine, 100 μg/mL , Lauroyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Myristoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Octanoyl-L-carnitine, 100 μg/mL , Stearoyl-L-carnitine, 200 μg/mL , Valeryl-L-carnitine, 100 μg/mL
composition
-
composition
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)