Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1)CCC(C1=C2)=CC=C2OCCCCN(CC3)CCN3C4=CC=CC(Cl)=C4Cl
InChI
1S/C23H27Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-6,8,16H,1-2,7,9-15H2,(H,26,29)
InChI key
CEUORZQYGODEFX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR1A(3350), HTR2A(3356)
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| concentration 1.0 mg/mL (50:50 Methanol/Water with 1% 1N HCl) | concentration 1.0 mg/mL in methanol with 5% 1 M HCl | concentration 100 μg/mL (Methanol with 5% 1 N HCl) | concentration 100 μg/mL in acetonitrile |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL | packaging ampule of 1 mL |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1