Informacje o tej pozycji
Produkt ATEH984B2F63 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2,9-10H
Inchi Key
ZNHXVRDZYSYJMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Country of Origin
US
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-DIFLUOROBENZENE-1,4-DIOL
hstatements
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?