Przejdź do
ATEH97E80607
AstaTech, Inc.
4,4-DIFLUORO-1-HYDROXYCYCLOHEXANE-1-CARBOXYLIC ACID
Synonim(y):
4,4-difluoro-1-hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H10O3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.15
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Inchi Code
1S/C7H10F2O3/c8-7(9)3-1-6(12,2-4-7)5(10)11/h12H,1-4H2,(H,10,11)
Inchi Key
KPMCRUWWEQPEIG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)