Merck
ATEH97BAE464
AstaTech, Inc.
4-THIA-5-AZASPIRO[2.4]HEPTANE 4,4-DIOXIDE
Synonim(y):
4-thia-5-azaspiro[2.4]heptane 4,4-dioxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H9O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-9(8)5(1-2-5)3-4-6-9/h6H,1-4H2
Inchi Key
QVFDGKZVQNOJAF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Country of Origin
US
Physical Form
Solid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)