Merck
ATEH97B583CB
AstaTech, Inc.
2-AMINO-4-FLUORO-1,3-BENZOTHIAZOLE-6-CARBONITRILE
Synonim(y):
2-amino-4-fluorobenzo[d]thiazole-6-carbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4N3S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Inchi Code
1S/C8H4FN3S/c9-5-1-4(3-10)2-6-7(5)12-8(11)13-6/h1-2H,(H2,11,12)
Inchi Key
HQJWVMZREMMKQY-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)