Przejdź do zawartości
ATEH97A4DB9E
AstaTech, Inc.
POTASSIUM 5-CHLOROBENZO[D]OXAZOLE-2-CARBOXYLATE
Synonim(y):
potassium 5-chlorobenzo[d]oxazole-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H3O3N1Cl1K1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.67
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C8H4ClNO3.K/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12;/h1-3H,(H,11,12);/q;+1/p-1
Inchi Key
PNWKXWDBLXRILF-UHFFFAOYSA-M
Shipping Temperature
Cold box
Purity
95%
Storage temp.
-20 C
Physical Form
WHITE SOLID
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)