Merck
ATEH9614FF3E
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL ((2-CHLOROPYRIMIDIN-5-YL)METHYL)CARBAMATE
Synonim(y):
tert-butyl ((2-chloropyrimidin-5-yl)methyl)carbamate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14O2N3Cl1
Masa cząsteczkowa:
243.69
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H14ClN3O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-7-4-12-8(11)13-5-7/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,14,15)
Inchi Key
VUFBZTGHKQVWPB-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)