Merck
ATEH95EB77AB
AstaTech, Inc.
3-METHYL-4-NITROPHENYL ACETATE
Synonim(y):
3-methyl-4-nitrophenyl acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.17
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-6-5-8(14-7(2)11)3-4-9(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
Inchi Key
ZANBTPPDVPZODR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-METHYL-4-NITROPHENYL ACETATE
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)