Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócCountry of Origin
CN
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-10(2)12-6-7-5-8(11)3-4-9(7)13-10/h3-5H,6H2,1-2H3
Inchi Key
UIALGZOSKLCMHF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?