Przejdź do
ATE410296552
AstaTech, Inc.
6-METHYL-4-AZASPIRO[2.4]HEPTANE HCL
Synonim(y):
6-methyl-4-azaspiro[2.4]heptane hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H14N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.65
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-6-4-7(2-3-7)8-5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Inchi Key
XWTWXTQSQHRREF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Room temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)