Pozwól nam pomócCountry of Origin
CN
Inchi Code
1S/C19H17NO3/c21-13-9-10-20(11-13)19(22)23-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-8,18H,9-12H2
Inchi Key
YCJGQBRHXIBEAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
2-8 C
Physical Form
White to Yellow Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?